Få mere at vide
tert-Butyl 1-indolecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 15317390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15317390 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 15317390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449790250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 1-indolecarboxylate
CAS 75400-67-8
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 201.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C13H15NO2
MDL nummer MFCD02093939
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.07
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
InChI nøgle OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC navn tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 217.27
PubChem CID 3532980
Formel vægt 217.26
Procent renhed ≥96.0% (GC)