missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl-1,1,1-d3 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butanol-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 33500-15-1 |
| Molekylær formel | C4 D3 H7 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1-d3-ol, 2-methyl- (9 CI), tert-Butyl-2,2,2-d3 alcohol (8 CI), tert-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, tert-Butanol-d3, tert-Butanol-D3 (methyl-D3), 2-Methyl-2-propanol-1,1,1-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(C)O |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.14 |
| Formel vægt | 77.092 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?