Få mere at vide
tert-Butoxytitanium (IV), TRC
Artikelnummer. 30452756
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30452756 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30452756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT41447010ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butoxytitanium (IV)
CAS 3087-39-6
Molekylær formel 4(C4H10O) . Ti
Mængde 10 mL
Synonym tert-Butyl titanate(IV), tert-Butyl titanate(IV) (7CI), Orgatix TA 80, Tetra-tert-butoxytitanium, Tetra-tert-butyl titanate, Tetrakis(tert-butanolato)titanium, Tetrakis(tert-butoxy)titanium, Tetratertbutyl Orthotitanate, Titanium Tert-butoxide, Titanium Tert-butylate, Titanium Tetra-tert-butoxide, Titanium Tetrakis(2-methyl-2-propoxide), Titanium Tetrakis(t-butoxide), Titanium Tetrakis(tert-butanolate), Titanium Tetrakis(tert-butoxide), Titanium(4+) tert-Butoxide, Titanium(IV) tert-Butoxide, t-Butanol Titanium(4+) Salt, tert-Butoxytitanium (IV), tert-Butyl Orthotitanate, tert-Butyl Titanate
InChI formel InChI=1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
SMIL CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC navn tetrakis[(2-methylpropan-2-yl)oxy] titanium
Molekylvægt (g/mol) 340.32
Formel vægt 340.2093