Få mere at vide
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 98%
Artikelnummer. 11398166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398166 5 g 5g
11388166 1 g 1g
11308176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15144.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35000-38-5 | C24H25O2P | 376.44 g/mol
(tert-Butoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran er et kemikalie, der anvendes til syntese af aldosereduktasehæmmere, et podophyllotoxinderivat og tautomycin, et podophyllotoxinderivat og tautomycin. Det bruges også i medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(tert-Butoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran er et kemikalie, der anvendes til syntese af aldosereduktasehæmmere, et podophyllotoxinderivat og tautomycin, et podophyllotoxinderivat og tautomycin. Det bruges også i medicinsk kemi.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35000-38-5
Molekylær formel C24H25O2P
Molekylvægt (g/mol) 376.44
MDL nummer MFCD00075545
InChI nøgle ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
PubChem CID 256127
IUPAC navn tert-butyl-2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 146°C to 150°C
Lineær formel (CH3)3CO2CCH=P(C6H5)3
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2759875
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 376.44
Procent renhed 98%