missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butoxycarbonyl-D-valine, TRC

Artikelnummer. 30331751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331751 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69096525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butoxycarbonyl-D-valine
CAS 22838-58-0
Molekylær formel C10H19NO4
Mængde 25 g
Synonym (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, N-Boc-D-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-valine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-valine, NSC 334316
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Formel vægt 217.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.