Få mere at vide
tert-Butoxycarbonyl-D-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butoxycarbonyl-D-valine |
| CAS | 22838-58-0 |
| Molekylær formel | C10H19NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, N-Boc-D-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-valine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-valine, NSC 334316 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.1314 |