missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-butoxycarbonyl-D-prolin, TRC

Artikelnummer. 30346981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346981 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB692535100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butoxycarbonyl-D-proline
CAS 37784-17-1
Molekylær formel C10H17NO4
Mængde 100 g
Synonym (2R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (2R)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-1-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-2-Carboxypyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-Pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-D-proline, 1-tert-Butyl (R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(R)-proline, N-BOC-D-proline, N-tert-Butoxycarbonyl-D-proline, NSC 334360
InChI formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Formel vægt 215.1158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.