Få mere at vide
tert-butoxybis(dimethylamino)methan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711804 25 g Glasflaske 25g
10145272 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5815-08-7 | C9H22N2O | 174.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5815-08-7
Molekylær formel C9H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.29
MDL nummer MFCD00042858
InChI nøgle HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]metandiamin
SMIL CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Farve Gul
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 50°C to 55°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 85+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brydningsindeks 1.4220 to 1.425
Mængde 25 g
Merck Index 15, 1373
Specifik vægtfylde 0.844
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 174.29
Procent renhed 90% (sum of 3 constituents) varying proportionally: Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.