Få mere at vide
tert-butoxybis(dimethylamino)methan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145272 5 g Glasflaske 5g
10711804 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145272 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 378120050
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5815-08-7 | C9H22N2O | 174.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5815-08-7
Molekylær formel C9H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.29
MDL nummer MFCD00042858
InChI nøgle HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]metandiamin
SMIL CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Farve Gul
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 50°C to 55°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 85+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brydningsindeks 1.4220 to 1.425
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1373
Specifik vægtfylde 0.844
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 174.29
Procent renhed 90% (sum of 3 constituents) varying proportionally: Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.