Få mere at vide
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane, tech. 90%
Artikelnummer. 11357469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357469 1 g 1g
11367469 5 g 5g
11377469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5815-08-7 | C9H24N2O | 176.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5815-08-7
Molekylær formel C9H24N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.30
MDL nummer MFCD00042858
InChI nøgle HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]metandiamin
SMIL CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Tæthed 0.844
Kogepunkt 50°C to 55°C (15 mmHg)
Flammepunkt 41°C (106°F)
Lineær formel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brydningsindeks 1.422
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 174.3
Procent renhed 90%
Grad Teknisk