Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butanol |
| Smeltepunkt | 25,0 °C til 25,5 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Tæthed | 0.7800g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 11 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3860 til 1,3880 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .