Få mere at vide
tert-Butanol, Supelco™
Beskrivelse
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tert-Butanol |
| Smeltepunkt | 24°C to 25°C |
| CAS | 75-65-0 |
| Tæthed | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 500 mL |
| Molekylær formel | (CH3)3COH |
| MDL nummer | MFCD00004464 |
| Synonym | tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol, tert-Butanol |
| Kogepunkt | 81°C to 83°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.