missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butanol, Supelco™

Artikelnummer. 15896720
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896720 1 L
15841741 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15896720 Leverandør Supelco Leverandørnr. 8222641000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

EMPLURA™

EMPLURA™ is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75-65-0

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tert-Butanol
Smeltepunkt 24°C to 25°C
Tæthed 0.78 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Molekylær formel (CH3)3COH
MDL nummer MFCD00004464
Synonym tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol, tert-Butanol
Kogepunkt 81°C to 83°C/1013 hPa
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.