Få mere at vide
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16685753
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16685753 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16685753 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 1946025KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butanol
CAS 75-65-0
Farve Colorless
CAS Max % 1
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Mængde 25 kg
Flammepunkt 15°C
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3)3COH
Beilstein 906698
Synonym 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
Kogepunkt 81°C to 83°C (1013 hPa)
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Grad ACS