Få mere at vide
Tert-Butanol, puriss. pa ACS reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15621710
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15621710 500 mL Poly flaske 500ml
15601710 1 L Poly flaske 1 L
15611710 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15631710 5 L Poly flaske 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15621710 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 19460500ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butanol
Smeltepunkt 25°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.775g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.08
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Tændingspunkt 896°F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.387(lit.)
Lineær formel (CH3)3COH
Damptryk 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
FN nummer UN1120
Beilstein 906698
Kogepunkt 83°C
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed ≥99.7% (GC)
Grad ACS/puriss. pa