Få mere at vide
Tert-Butanol, puriss. pa ACS reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tert-Butanol |
| Smeltepunkt | 25°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.775g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.08 |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| Tændingspunkt | 896°F |
| Emballage | Poly flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |