Få mere at vide
Tert-Butanol, Honeywell™
Artikelnummer. 15622510 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
1L
Artikelnummer.
15622510 1L
1 options
Artikelnummer. 15622510 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 241271L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butanol
CAS 75-65-0
Tæthed 0.775g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.08
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Tændingspunkt 896°F
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3)3COH
Damptryk 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
MDL nummer MFCD00004464
FN nummer 1120
Beilstein 906698
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.123
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.