Få mere at vide
tert-butanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15643140
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15643140 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15633140 1 L Glasflaske 1 L
15653140 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643140 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 3082502.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1294.05 DKK / 2.5 L
    Spare 315.95 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,5 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butanol
Smeltepunkt 23 °C til 26 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,5%
Absorbans Max. 0,01 ved 350 nm, Max. 0,01 ved 300 nm, Max. 0,20 ved 250 nm, Max. 0,50 ved 230 nm, Max. 1,00 ved 215 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0,775 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COH
FN nummer UN1120
Beilstein 906698
Kogepunkt 81 °C til 83 °C
Formel vægt 74.12
Procent renhed >99.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol