Få mere at vide
tert-butanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312587
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312587 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312587 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10861700AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Analyt- eller komponentnavne tert.-Butanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H10 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 74,0732 g/mol