Få mere at vide
tert-Butanethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert.-Butanethiol |
| CAS | 75-66-1 |
| Molekylær formel | C4 H10 S |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 2-Propanethiol, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Methyl-2-propanethiol (ACI), 1,1-Dimethylethanethiol, 2-Isobutanethiol, t-Butanethiol, t-Butylmercaptan, t-Butylthiol, TBM, tert-Butanethiol, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)S |
| IUPAC navn | 2-methylpropan-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.19 |
| Formel vægt | 90.0503 |