Få mere at vide
tert-Amylamine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10082130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082130 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10082130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175611000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Amylamine
Navn note 98%
CAS 594-39-8
Farve Brown to Yellow
Tæthed 0.7460g/mL
Kogepunkt 77.0°C
Flammepunkt −1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H13N
Lineær formel C2H5C(CH3)2NH2
Brydningsindeks 1.3986 to 1.4006
MDL nummer MFCD00008056
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.746
Synonym tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
InChI nøgle GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)(C)N
IUPAC navn 2-methylbutan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 87.166
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
Formel vægt 87.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid