Få mere at vide
Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere
Artikelnummer. 10403685 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1/16 tommer. Rustfrit stålrør
1/8 tommer Rustfrit stålrør
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10403685 1/16 tommer. Rustfrit stålrør Hver
10260765 1/8 tommer Rustfrit stålrør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403685 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60182509
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstil rent, 90° snit på 1/16 in. og 1/8 in. rustfrit stålrør, der bruges i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere.
Fremstil rent, 90° snit på 1/16 in. og 1/8 in. rustfrit stålrør, der bruges i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rørskærer
Oversigt Skærer 0,0625 rustfri stålrør
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. Rustfrit stålrør
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.