Få mere at vide
Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere
Artikelnummer. 10260765 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
1/16 tommer. Rustfrit stålrør
1/8 tommer Rustfrit stålrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10260765
Brand: Thermo Scientific™ 60182510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil rent, 90° snit på 1/16 in. og 1/8 in. rustfrit stålrør, der bruges i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere.
Fremstil rent, 90° snit på 1/16 in. og 1/8 in. rustfrit stålrør, der bruges i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéværktøjsrørskærere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rørskærer
Oversigt Skærer 0,125 rustfri stålrør
Til brug med (udstyr) 1/8 tommer Rustfrit stålrør
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.