Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Terry Heavy Gloves
Artikelnummer. 11877050
Skift visning
Mængde:
6 par/PK
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11877050 6 par/PK 6 par
1 options
Artikelnummer. 11877050 Leverandør Honeywell Safety Products™ Leverandørnr. RQE9607A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.19 DKK
    281.81 DKK / 6 par
    Spare 2793.38 DKK
    90% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kraftige frottéhandsker giver termisk og mekanisk beskyttelse. Honeywell Safety Products™ Terry Heavy Gloves er designet med en lang manchet for ekstra beskyttelse.
  • Til mekaniske og termiske håndteringer i glasværker, metallurgi og støberi.
  • 100% bomuldsfrottéhandske.
  • 5-fingers handske for et bedre greb om varme genstande og ekstra fingerfærdighed.
  • Lige tommelfinger.
  • Manchetten er med til at beskytte en stor del af underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI II Mellemliggende risici, EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-03 Mekaniske farer, EN 407-04 Termiske farer, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer 0075/797/162/06/08/0184, EF-attestnummer 0075/797/162/06/08/0184
Klassifikation Behændighed: 5
Farve Beige
Bedømmelse af skæremodstand 3
Materiale Frotté, Bomuld
Produkttype Handsker
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
Til brug med (applikation) Bil-, glas-, jern-, stålindustrien
Punkteringsvurdering 1
Mængde 6 par/PK
Tear Rating 3
Tommelfinger stil Vinge
Længde (metrisk) 36 cm
Længde (metrisk) manchet 15 cm