Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Artikelnummer. 10583145 Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Emballagetype:
Poly Bottle
Poly Pail
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 10583145
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enriched medium used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli.
Formulation Usage: 50.8g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C
Form Powder
Grad Molecular genetics
Medietype Terrific Broth
Produkttype Microbiology Media
Til brug med (applikation) Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli
Emballagetype Poly Pail
Mængde 10,000 g