Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fantastisk bouillon II, dehydreret medium
Artikelnummer. p-4474914 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11357699
Brand: MP Biomedicals™ 113046031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rigt medium til vækst af E. coli og certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
  • Proprietær formulering
  • Brug 50 kapsler pr. liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™ FDA
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Format Kapsel
Grad Molekylær biologi
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Gærekstrakt, Trypton bouillon, natriumklorid og vitaminer
Til brug med (applikation) Til vækst af Escherichia coli og certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
Mængde 1000 g