Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fantastisk bouillon
Artikelnummer. p-7076529
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366959 100 g 100g
11376959 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26824.22
Fantastisk bouillon er et ernæringsrigt medium til vækst af bakterier og bruges til at fremme vedligeholdelse af stammer, kloning og proteinekspression.
Terrific Broth (TB) bruges sammen med glycerol til at dyrke rekombinante stammer af Escherichia coli. Terrific Broth II er et rigt næringsmedie til formering af Escherichia coli med henblik på vedligeholdelse af stammer, kloning, proteinekspression. Det er certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium. Højere celletætheder opnås ved at bruge Terrific Broth sammenlignet med traditionel LB Bouillon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Fantastisk bouillon er et ernæringsmedium, der hovedsageligt består af pepton, gærekstrakt, glycerol (som kulstofkilde), aminosyrer og vandopløselige vitaminer
Anvendelse
•Fantastisk bouillon er et højt beriget medium, der bruges med glycerol til at dyrke bakterier, herunder Escherichia coli og rekombinante stammer
•Fantastisk bouillonmedium bruges almindeligvis til vedligeholdelse af bakteriestammer, til kloning og til proteinekspression
•Det er et certificeret medium til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
•En højere celletæthed opnås med dette medium sammenlignet med traditionel LB bouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Glasflaske
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom