Få mere at vide
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Dimensioner (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Farve:
Brun
Grå
Grå
Grøn
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Beskrivelse
- Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
- High quality vinyl offers excellent crush resistance
- Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
- Easily vacuum out trapped dirt
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 180 x 122 cm |
| Til brug med (applikation) | Heavy traffic areas |
| Model- | Nomad™ Terra Dirt Control Mats |
| Tykkelse (metrisk) | 17 mm |
| Farve | Grå |
| Længde (metrisk) | 180 cm |
| Materiale | Elastic Vinyl |
| Bredde (metrisk) | 122 cm |