missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terpinolene (>85%), TRC

Artikelnummer. 30426836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426836 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT116630250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terpinolene
CAS 586-62-9
Molekylær formel C10 H16
Mængde 250 mg
Synonym Cyclohexene','1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
SMIL CC(=C1CCC(=CC1)C)C
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.