Få mere at vide
Terpinolene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319706
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319706 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319706 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010042IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terpinolene
CAS 586-62-9
Analyt- eller komponentnavne Terpinolene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
SMIL CC(=C1CCC(=CC1)C)C
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol