Få mere at vide
Terpineol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 15°C to 35°C |
| Tæthed | 0.934 g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 213°C to 218°C |
| MDL nummer | MFCD00166983 |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Grad | Research |