Få mere at vide
Terpineol, Pure, Mixed Isomers, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10102500 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10102500 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10102500 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0420/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 8000-41-7
Smeltepunkt 31°C
Farve White
Kogepunkt 214°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C10H18O
MDL nummer MFCD00001557,MFCD00166983
Mængde 500 mL
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Formel vægt 154.125g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terpineol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.