Få mere at vide
Terpineol (blanding af isomerer) 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terpineol |
| CAS | 8000-41-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terpineol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW; |
| InChI formel | InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3 |
| SMIL | CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C |
| Vis mere |