Få mere at vide
Terpineol, mixed isomers, 98%
Artikelnummer. p-7040384
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 15456618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60146.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8000-41-7
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557,MFCD00166983
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terpineol
Navn note mixed isomers
Smeltepunkt 28°C to 36°C
Tæthed 0.934
Kogepunkt 213°C to 218°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terpineol, mixed isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Terpineol