Få mere at vide
Terpineol, blandede isomerer, 98%
Artikelnummer. 15466618
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466618 2.5 L 2.5 L
15456618 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60146.K4
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154,25 g/mol
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8000-41-7
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557,MFCD00166983
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terpineol
Navn note mixed isomers
Smeltepunkt 28°C to 36°C
Tæthed 0.934
Kogepunkt 213°C to 218°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 2.5 L
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%