Få mere at vide
Terpineol, blandede isomerer, 98%
Beskrivelse
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Terpineol bruges i parfume, kosmetik og smagsstoffer. Det bruges også i den kemiske industri og privat brug. Det fungerer som rengørings- og vaskemiddel, desinfektionsmiddel, fødevaretilsætningsstof og lugtmiddel. Den finder anvendelse i duftsammensætninger, desinfektionsmidler, polermidler og forskellige husholdningsrengøringsprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel og lugtfjerner af høj kvalitet.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terpineol |
| Navn note | Blandede isomerer |
| Smeltepunkt | 28 °C til 36 °C |
| Tæthed | 0.934 |
| Kogepunkt | 213 °C til 218 °C |
| Flammepunkt | 91 °C (196 °F) |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med organiske opløsningsmidler. Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 154.25 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Terpineol, mixed isomers
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Terpineol