Få mere at vide
α-Terpineol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214704 2.5 kg 2.5kg
10175790 25 g -
10073430 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301610025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-55-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Terpineol
Navn note 99%
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31.0°C to 34.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 214.0°C to 224.0°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Brydningsindeks 1.4800 to 1.4830
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Specifik vægtfylde 0.937
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske efter smeltning