Få mere at vide
alfa-Terpineol, 97+%
Artikelnummer. 10073430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073430 500 g 500g
10175790 25 g -
15214704 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10073430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    441.65 DKK / 500g
    Spare 68.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-55-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Terpineol
Navn note 99%
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31,0 °C til 34,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 214,0 °C til 224,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4800 til 1,4830
Mængde 500 g
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Specifik vægtfylde 0.937
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler, diethylether, ethanol, benzen, propylenglycol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske efter smeltning