Få mere at vide
α-Terpineol, 97%, blanding afα - ogγ -terpineol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10752631
Brand: Thermo Scientific Acros 203740500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-55-5, 586-81-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Terpineol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9330g/mL
Kogepunkt 214°C to 224°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde gamma-terpineol: balance (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4820 to 1.485
Mængde 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Specifik vægtfylde 0.933
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) alpha-terpineol: 85 to 90%, gamma-terpineol: balance (GC)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.