Få mere at vide
alfa-terpineol, 95%, en blanding af alfa- og gamma-terpineol
Artikelnummer. 10752631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752631 50 g Glasflaske 50g
10656422 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203740500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-55-5 , 586-81-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001557
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Terpineol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9330g/mL
Kogepunkt 214 °C til 224 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde gamma-terpineol: balance (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4820 til 1,485
Mængde 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Specifik vægtfylde 0.933
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler, diethylether, ethanol, benzen, propylenglykol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) alpha-terpineol: 85 to 90%, gamma-terpineol: balance (GC)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.