Få mere at vide
Terpineol (>90%), TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Terpineol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 154.14 |