Få mere at vide
gamma-terpinen, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10052650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052650 100 mL Glasflaske 100ml
10750965 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.20 DKK
    369.65 DKK / 100ml
    Spare 41.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-85-4 | C10H16 | 136,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-85-4 , 10191-41-0
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001537
InChI nøgle YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
PubChem CID 7461
ChEBI CHEBI:10577
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-dien
SMIL CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Terpinene
Navn note Stabiliseret
Farve Hvid
Tæthed 0.8470g/mL
Kogepunkt 182 °C
Flammepunkt 51 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4720 til 1,477
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 128
Merck Index 14, 9170
Specifik vægtfylde 0.847
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: mindre end 1%. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether
Stabilisator 0,1 % maks. dl-alfa tocopherol
Formel vægt 136.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • y-Terpinene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.