Få mere at vide
α- Terpinen, 90%, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10012640
Brand: Thermo Scientific Acros 207495000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-86-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001534
InChI nøgle YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Terpinene
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8370g/mL
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4770 to 1.479
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 126
Merck Index 14, 9170
Specifik vægtfylde 0.837
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Formel vægt 136.24
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.