Få mere at vide
(-)-Terpinen-4-ol, 97%, summen af enantiomerer
Artikelnummer. 10297350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10297350 25 g Glasflaske 25g
10124730 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10297350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    441.65 DKK / 25g
    Spare 68.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20126-76-5 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20126-76-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00167108
InChI nøgle WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Synonym --terpinen-4-ol, --4-terpineol, unii-8vi196vs5t, p-menth-1-en-4-ol, r--, r-p-menth-1-en-4-ol, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, r, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, 1r, r-1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, l-4-terpineneol, l-4-terpineol
PubChem CID 5325830
IUPAC navn (1R)-4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Terpinen-4-ol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9330g/mL
Kogepunkt 212,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (summen af enantiomerer) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4760 til 1,4820
Mængde 25 g
Beilstein 06, IV, 250
Specifik vægtfylde 0.933
Specifik rotationstilstand −25° (20 °C c=ufortyndet)
Specifik rotation −25.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget let opløselig, opløselig i alkohol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Terpinen-4-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.