Få mere at vide
Terpin Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30416330
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30416330 1 g
1 options
Artikelnummer. 30416330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1175131G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Terpin Hydrate
CAS 2451-01-6
Molekylær formel C10 H20 O2 . H2O
Mængde 1 g
Synonym cis-4-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, p-Menthane-1,8-diol monohydrate, Terpin hydrate, Terpin monohydrate, Terpinene hydrate, Terpinol hydrate, cis-Terpin hydrate, cis-p-Methane-1,8-diol monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
SMIL O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
IUPAC navn 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexan-1-ol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Formel vægt 190.1569