Få mere at vide
TerpiMix 3 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene |
| CAS | 7787-20-4, 87-44-5, 7212-44-4, 515-69-5, 6753-98-6, 1139-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣alpha-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Cedrol 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣delta-Valerolactam 2500 μg/mL∣Farnesol (Mixture of Isomers) 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Geranyl Acetate 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Limonene 2500 μg/mL∣Nootkatone 2500 μg/mL∣Phytane 2500 μg/mL∣Phytol (cis/trans mixture) 2500 μg/mL∣Squalene 2500 μg/mL∣Valencene 2500 μg/mL |