Få mere at vide
TerpiMix 2 2500 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol |
| CAS | 469-61-4, 464-45-9, 89-79-2, 2244-16-8, 22567-21-1, 106-22-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Borneol 2500 μg/mL∣(-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(+)-Carvone 2500 μg/mL∣(+)-Dihydrocarveol 2500 μg/mL∣(±)-beta-Citronellol 2500 μg/mL∣1-Terpinen-4-ol 2500 μg/mL∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol) 2500 μg/mL∣alpha-Farnesene 2500 μg/mL∣alpha-Phellandrene 2500 μg/mL∣Carvacrol 2500 μg/mL∣Citral 2500 μg/mL∣DL-Camphor 2500 μg/mL∣Isoborneol 2500 μg/mL∣Isobornyl Acetate 2500 μg/mL∣Menthol Racemic 2500 μg/mL∣Menthone 2500 μg/mL∣Nerol 2500 μg/mL∣Piperitone 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Safranal 2500 μg/mL∣Thymol 2500 μg/mL |