Få mere at vide
TerpiMix 1 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene |
| CAS | 1196-01-6, 464-43-7, 4695-62-9, 2-9-2217, 498-15-7, 527-84-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (-)-Verbenone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 2500 μg/mL∣1-Methyl-2-isopropylbenzene 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣Acetic Acid-Octyl Ester 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Thujone 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣alpha-Terpineol 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL |