missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Terphenyllin, MedChemExpress
Beskrivelse
Terphenyllin is a naturally abundant p-terphenyl metabolite isolated from the coral derived fungus Aspergillus candidus, has significant α-glucosidase inhibitory activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terphenyllin |
| CAS | 52452-60-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (246.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(O)=C(C(OC)=C2)C3=CC=C(C=C3)O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.35 |
| Formel vægt | 338.35 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?