Få mere at vide
Terphenyl Hydrogenated, TRC
Artikelnummer. 30408893
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30408893 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30408893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT116710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Terphenyl Hydrogenated
CAS 61788-32-7
Molekylær formel C18 H22
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1,3,5,9,11-16H,2,4,6-8,10H2
SMIL C1CC=CC(C1)c2ccc(cc2)C3CCC=CC3
IUPAC navn 1-cyclohex-2-en-1-yl-4-cyclohex-3-en-1-yl-benzene
Molekylvægt (g/mol) 238.37
Formel vægt 238.1722